cis-2,6-Dimethylpiperidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAD1198-25MLEA
31.9
EUR
TCIAD1198-25ML
TCIAD1198-100ML
TCIAD1198-500ML
cis-2,6-Dimethylpiperidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
cis-2,6-Dimethylpiperidine
Kaava:
C₇H₁₅N MW: 113,20 g/mol Kiehumispiste: 127°C Leimahduspiste: 12°C |
MDL numero:
MFCD00066304 CAS-numero: 766-17-6 UN: 2733 ADR: 3,II |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |