4-Methyl-1H-pyrazole 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO206970010EA 82.6 EUR
ACRO206970010 ACRO206970250 ACRO206970050
4-Methyl-1H-pyrazole 97%
4-Methyl-1H-pyrazole
Kaava: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Kiehumispiste: 99…100 °C (6 mmHg)
Tiheys: 0,99 g/cm³
Leimahduspiste: 96 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005245
CAS-numero: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %