4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A18083.03EA 112 EUR
A18083.03 A18083.06
4-Methyl-1H-pyrazole ≥97%
4-Methyl-1H-pyrazole
Kaava: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Kiehumispiste: 204…207 °C
Sulamispiste: 13 °C
Tiheys: 1,018
Leimahduspiste: 96 °C (204 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005245
CAS-numero: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0