4-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM0774-5GEA 48.4 EUR
TCIAM0774-5G TCIAM0774-1G
4-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
4-Methyl-1H-pyrazole
Kaava: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Kiehumispiste: 207°C
MDL numero: MFCD00005245
CAS-numero: 7554-65-6
EINECS: 231-445-0
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/44/28974244.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %