D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine 98+%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO201320250EA
52.4
EUR
ACRO201320250
ACRO201321000
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine 98+%
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Kaava:
C₈H₉NO₃ MW: 167,16 g/mol Sulamispiste: 240 °C (haj. lämpötila) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00004262 CAS-numero: 22818-40-2 EINECS: 245-247-7 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -155° to -161° (20°C, 589 nm) (c=1, 1N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥98.0 % |