D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L07190.06EA 32.4 EUR
L07190.06 L07190.14
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine ≥98%
D-(-)-α-(4-Hydroxyphenyl)glycine
Kaava: C₈H₉NO₃
MW: 167,16
Sulamispiste: ∼ 240 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004262
CAS-numero: 22818-40-2
EINECS: 245-247-7