2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11349700EA 261 EUR
EHERC11349700
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)acetamide
Kaava: C₁₂H₁₆ClNO
MW: 225,72 g/mol
MDL numero: MFCD00124800
CAS-numero: 6967-29-9