2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13348010EA 561 EUR
EHERC13348010
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide
Kaava: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,6880 g/mol
MDL numero: MFCD00267498
CAS-numero: 32428-71-0