2'-Chloro-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22310.03EA 72.6 EUR
B22310.03 B22310.06
2'-Chloro-4'-(trifluoromethyl)acetanilide 96%
2'-Chloro-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Kaava: C₉H₇ClF₃NO
Sulamispiste: 134…138 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01313231
CAS-numero: 247170-19-0