4'-Amino-2'-methylacetanilide
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBBTB06485DAEA 0 EUR
MAYBBTB06485DA MAYBBTB06485EA
4'-Amino-2'-methylacetanilide
4'-Amino-2'-methylacetanilide
Kaava: C₉H₁₂N₂O
MDL numero: MFCD00276633
CAS-numero: 56891-59-9