2'-Methyl-4'-nitroacetanilide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22054.06EA 152 EUR
B22054.06
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide ≥97%
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide
Kaava: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194,19 g/mol
Sulamispiste: 198…200 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00033896
CAS-numero: 2719-15-5