2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
Toimittaja: Molekula
MOLE11580911-5GEA 0 EUR
MOLE11580911-5G
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
2'-Hydroxy-5'-methylacetanilide
Kaava: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
MDL numero: MFCD00020183
CAS-numero: 6375-17-3
EINECS: 228-934-6