3,6-Difluorosalicylic acid ≥97%
Varoitus
H32209.03EA 462 EUR
H32209.03
3,6-Difluorosalicylic acid ≥97%
3,6-Difluorosalicylic acid
Kaava: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,10 g/mol
Sulamispiste: 150…154 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08275285
CAS-numero: 749230-37-3