2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H31956.03EA 110 EUR
H31956.03 H31956.06
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%, JRD
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Sulamispiste: 98…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09743917
CAS-numero: 25922-41-2