4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H32626.06EA 288 EUR
H32626.06 H32626.03
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid ≥97%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
Kaava: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Sulamispiste: 183…186 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03407959
CAS-numero: 393-06-6