3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Varoitus
H33972.MDEA 67.4 EUR
H33972.MD H33972.03
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Sulamispiste: 161…164 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13185681
CAS-numero: 1214384-93-6