3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Varoitus
H33574.06EA 762 EUR
H33574.06 H33574.03
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Sulamispiste: 209…211 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13185682
CAS-numero: 276861-63-3