2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H26518.06EA 539 EUR
H26518.06 H26518.03
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₉H₇F₃O₂
Sulamispiste: 106…109 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631588
CAS-numero: 62089-35-4