3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H34410.06EA 650 EUR
H34410.06 H34410.03
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Kaava: C₉H₇F₃O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631590
CAS-numero: 117186-02-4