Triethylphosphine oxide
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
30391.03EA 174 EUR
30391.03 30391.06
Triethylphosphine oxide
Triethylphosphine oxide
Kaava: C₆H₁₅OP
MW: 134,16 g/mol
Sulamispiste: 48…50 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013914
CAS-numero: 597-50-2