2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥97%
Varoitus
H33463.03EA 162 EUR
H33463.03
2,3-Difluoroisonicotinic acid ≥97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Kaava: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Sulamispiste: 165…167 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09031174
CAS-numero: 851386-31-7