2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
44755.03EA 572 EUR
44755.03 44755.01
2-Fluoroisonicotinic acid ≥98%
2-Fluoroisonicotinic acid
Kaava: C₆H₄FNO₂
MW: 141,10 g/mol
Sulamispiste: 195…497 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02181194
CAS-numero: 402-65-3