3,5-Difluoropicolinic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L20324.03EA 168 EUR
L20324.03 L20324.06
3,5-Difluoropicolinic acid 97%
3,5-Difluoropicolinic acid
Kaava: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Sulamispiste: ∼ 205 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05664124
CAS-numero: 745784-04-7
EINECS: 000-000-0