2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD3680-5GEA 62.7 EUR
TCIAD3680-5G TCIAD3680-1G
2,5-Dichloro-3-methylthiophene ≥96.0% (by GC)
2,5-Dichloro-3-methylthiophene
Kaava: C₅H₄Cl₂S
MW: 167,06 g/mol
Kiehumispiste: 185°C
Leimahduspiste: 77°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00022490
CAS-numero: 17249-90-0
ADR: 6.1,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/59/28985659.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %