3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19524.06EA 245 EUR
L19524.06 L19524.14 L19524.03
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide ≥98%
3-Bromo-4-nitropyridine-N-oxide
Kaava: C₅H₃BrN₂O₃
MW: 219,00 g/mol
Sulamispiste: 152…154 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085925
CAS-numero: 1678-49-5
EINECS: 000-000-0