Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B21114.30EA 1580 EUR
B21114.30 B21114.18 B21114.09
Ethyl-α-bromophenylacetate ≥97%
Ethyl-α-bromophenylacetate
Kaava: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,10 g/mol
Kiehumispiste: 164 °C (30 mmHg)
Tiheys: 1,389
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013536
CAS-numero: 2882-19-1
EINECS: 220-735-2
UN: 3265
ADR: 8,III