Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO264340050EA 27.3 EUR
ACRO264340050 ACRO264340250
Methyl-3,3-dimethoxypropionate 99%
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Kaava: C₆H₁₂O₄
MW: 148,16 g/mol
Kiehumispiste: 166 °C (760 mmHg)
Tiheys: 1,06 g/cm³
Leimahduspiste: 65 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010650
CAS-numero: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %