Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Toimittaja: Molekula
MOLE10262793-25GEA 0 EUR
MOLE10262793-25G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Kaava: C₆H₁₂O₄
MW: 148,16 g/mol
MDL numero: MFCD00010650
CAS-numero: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0