Methyl-3,3-dimethoxypropionate ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAD1858-25GEA 77 EUR
TCIAD1858-25G
Methyl-3,3-dimethoxypropionate ≥98.0% (by GC)
Methyl-3,3-dimethoxypropionate
Kaava: C₆H₁₂O₄
MW: 148,16 g/mol
Kiehumispiste: 80°C
Leimahduspiste: 67°C
MDL numero: MFCD00010650
CAS-numero: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/55/28978655.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid