3-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19324.MDEA 113 EUR
L19324.MD L19324.03 L19324.06
3-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
3-Fluorosalicylaldehyde
Kaava: C₇H₅FO₂
MW: 140,12 g/mol
Sulamispiste: 67…71 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003319
CAS-numero: 394-50-3
EINECS: 000-000-0