N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBBTB03244DAEA 0 EUR
MAYBBTB03244DA MAYBBTB03244EA MAYBBTB03244.50
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
N-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Kaava: C₁₁H₁₂F₃N₃O₂
MDL numero: MFCD00052613
CAS-numero: 58315-38-1