3-Isopropoxypropylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAI0162-500MLEA 74.8 EUR
TCIAI0162-500ML TCIAI0162-25ML
3-Isopropoxypropylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Isopropoxypropylamine
Kaava: C₆H₁₅NO
MW: 117,19
Kiehumispiste: 144°C
Leimahduspiste: 39°C
MDL numero: MFCD00008220
CAS-numero: 2906-12-9
EINECS: 220-816-2
UN: 2734
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/51/28971951.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %