Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
A18292.18EA
926
EUR
A18292.18
A18292.09
Ethyldiphenylphosphine ≥98%
Ethyldiphenylphosphine
Kaava:
C₁₄H₁₅P MW: 214,24 g/mol Kiehumispiste: 130…132 °C (1 mmHg) Tiheys: 1,048 Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00015170 CAS-numero: 607-01-2 UN: 3278 ADR: 6.1,III |