2-Ethylthiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAE0470-5GEA
164
EUR
TCIAE0470-5G
TCIAE0470-25G
2-Ethylthiazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethylthiazole
Kaava:
C₅H₇NS Kiehumispiste: 148°C |
MDL numero:
MFCD00085193 CAS-numero: 15679-09-1 EINECS: 239-755-8 UN: 1993 ADR: 3,III |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |