2-Isobutyl-4-methylthiazole ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
TCIAI0442-5MLEA 96.8 EUR
TCIAI0442-5ML
2-Isobutyl-4-methylthiazole ≥96.0% (by GC)
2-Isobutyl-4-methylthiazole
Kaava: C₈H₁₃NS
MW: 155,2605 g/mol
Kiehumispiste: 189°C
MDL numero: MFCD00053138
CAS-numero: 61323-24-8
EINECS: 262-709-3
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/92/28972292.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %