2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19952.06EA 1220 EUR
L19952.06 L19952.MD L19952.03
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
2,6-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257,93 g/mol
Sulamispiste: ∼ 150 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04039321
CAS-numero: 681812-07-7
EINECS: 000-000-0