3-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H55141.03EA 80.9 EUR
H55141.03 H55141.MD
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥97%
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Kaava: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Sulamispiste: 113…117 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07782076
CAS-numero: 887266-99-1