4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98%
Varoitus
H32530.22EA 406 EUR
H32530.22
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98%
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Kaava: C₁₃H₈FNO
MW: 213,21 g/mol
Sulamispiste: 67…68 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01815090
CAS-numero: 215589-24-5