2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H26848.09EA 1060 EUR
H26848.09 H26848.03
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile ≥97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile
Kaava: C₈H₅ClFN
Sulamispiste: 58…60 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06660169
CAS-numero: 886500-98-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III