Deoxyanisoin ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A12816.14EA 94.2 EUR
A12816.14 A12816.22
Deoxyanisoin ≥98%
Deoxyanisoin
Kaava: C₁₆H₁₆O₃
MW: 256,30 g/mol
Sulamispiste: 109…113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008406
CAS-numero: 120-44-5
EINECS: 204-396-8