N-Etyylidi-isopropyyliamiini ∼10% in DMF for detection of primary amines
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD2937-10MLEA 62.7 EUR
TCIAD2937-10ML
N-Etyylidi-isopropyyliamiini ∼10% in DMF for detection of primary amines
N-Etyylidi-isopropyyliamiini
Kaava: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
MDL numero: MFCD00008868
CAS-numero: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 2733
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/83/28980083.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 9.0 to 12.0 w/w%