1-Bromo-2-hexadecanone ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H27872.09EA 196 EUR
H27872.09
1-Bromo-2-hexadecanone ≥97%
1-Bromo-2-hexadecanone
Kaava: C₁₆H₃₁BrO
MW: 319,32 g/mol
Sulamispiste: 54…59 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07777089
CAS-numero: 21436-52-2