3-Bromo-4-heptanone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H32094.09EA 783 EUR
H32094.09 H32094.03
3-Bromo-4-heptanone ≥98%
3-Bromo-4-heptanone
Kaava: C₇H₁₃BrO
Kiehumispiste: 39 °C (1 mmHg)
Tiheys: 1,248
Leimahduspiste: 75 °C (167 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09757526
CAS-numero: 42330-10-9
UN: 3265
ADR: 8,II