4-Bromo-5-nonanone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H32136.03EA 152 EUR
H32136.03 H32136.09
4-Bromo-5-nonanone ≥98%
4-Bromo-5-nonanone
Kaava: C₉H₁₇BrO
Kiehumispiste: 62 °C (1 mmHg)
Tiheys: 1,174
Leimahduspiste: 92 °C (198 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09757527
CAS-numero: 42330-11-0
UN: 3265
ADR: 8,II