Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-cyano-2-phenylacetate
L03929.06EA 81.6 EUR
L03929.06 L03929.14
Ethyl phenylcyanoacetate ≥98%
Ethyl phenylcyanoacetate
Kaava: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,21 g/mol
Kiehumispiste: 274…275 °C
Tiheys: 1,090
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001866
CAS-numero: 4553-07-5
EINECS: 224-921-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III