Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
B20237.09EA 321 EUR
B20237.09 B20237.18 B20237.88
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate ≥97%
Methyl (3-methoxyphenyl)acetate
Kaava: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,23
Kiehumispiste: 86…88 °C (0,5 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017205
CAS-numero: 18927-05-4