Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAM1330-500GEA 435 EUR
TCIAM1330-500G TCIAM1330-25G
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97.0% (by GC)
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Kaava: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,23 g/mol
MDL numero: MFCD00008454
CAS-numero: 23786-14-3
EINECS: 245-886-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/80/28975280.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) min. 97.0 %