4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L04202.22EA 227 EUR
L04202.22 L04202.14
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline ≥98%
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Kaava: C₈H₁₀ClNO₂
MW: 187,63 g/mol
Sulamispiste: 118…121 °C
Leimahduspiste: 163 °C (325 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00014893
CAS-numero: 6358-64-1
EINECS: 228-782-0