2-Chloro-4-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H33554.MDEA 121 EUR
H33554.MD H33554.03
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)anisole ≥97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)anisole
Kaava: C₈H₆ClF₃O
MW: 210,58
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13185462
CAS-numero: 1214340-18-7