2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H26596.06EA 446 EUR
H26596.06 H26596.03
2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole ≥97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylanisole
Kaava: C₈H₈ClFO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01631367
CAS-numero: 261762-79-2